EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121517
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for 8-channel pipette
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3122612006
Allgemeine Beschreibung
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)