Merck
EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
Materialien:
colorless
colorless wells
polycarbonate
Größe:
384 wells
Arbeitsvolumen:
40 μL
Leistungsmerkmale:
skirt
Materialien
colorless
colorless wells
polycarbonate
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128508
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
40 μL
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)