EP0030108094
Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 0.5 mL, pack of 100 ea
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108094
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.5 mL
Bindungsart
low binding surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- Available in tube formats for easy-up scaling.
- Precise lid sealing to minimize evaporation.
- Protein-LoBind-Produkte sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, einschließlich Fläschchen, Mikroassay- und Deepwell-Platten, um den Anforderungen Ihrer konkreten Anwendung gerecht zu werden.
- Die LoBind-Serie unterstützt die Skalierung von Probenvolumina oder die Erhöhung des Durchsatzes,
- ausgezeichnete Proteinrückgewinnung – Rückgewinnung von mehr als 90 % Ihres Proteins
- im Vergleich zu Standardgefäßen bieten Protein-LoBind-Röhrchen von Eppendorf außerdem eine deutlich höhere Rückgewinnungsrate nach 96 Stunden Inkubation als Röhrchen mit geringer Probenbindung von anderen Herstellern.
- Erhöht die Signalintensität bei MALDI-TOF-Analysen, so dass selbst Konzentrationen, die normalerweise als nicht nachweisbar gelten (1 pmol), im Vergleich zu Standardröhrchen nachgewiesen und analysiert werden können.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)