Wichtige Dokumente
EHU019541
MISSION® esiRNA
targeting human TLR3
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTTAGCACGGCTCTGGAAACACGCAAACCCTGGTGGTCCCATTTATTTCCTAAAGGGTCTGTCTCACCTCCACATCCTTAACTTGGAGTCCAACGGCTTTGACGAGATCCCAGTTGAGGTCTTCAAGGATTTATTTGAACTAAAGATCATCGATTTAGGATTGAATAATTTAAACACACTTCCAGCATCTGTCTTTAATAATCAGGTGTCTCTAAAGTCATTGAACCTTCAGAAGAATCTCATAACATCCGTTGAGAAGAAGGTTTTCGGGCCAGCTTTCAGGAACCTGACTGAGTTAGATATGCGCTTTAATCCCTTTGATTGCACGTGTGAAAGTATTGCCTGGTTTGTTAATTGGATTAACGAGACCCATACCAACATCCCTGAGCTGTCAAGCCACTACCTTTGCAACACTCCACCTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TLR3(7098) , TLR3(7098)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable