Merck
E6001
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatriensäuremethylester
≥98%, liquid
Synonym(e):
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChIKey
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3