D1313
JumpStart™ REDAccuTaq® LA DNA-Polymerase
Long and accurate hot-start Taq with inert dye, 10X buffer included
Synonym(e):
JumpStart™ REDAccuTaq® LA-DNA-Polymerase
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
Leistungsmerkmale
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart
Konzentration
1 unit/μL
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Aufnahme
purified DNA
Eignung
suitable for PCR
Anwendung(en)
agriculture
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
JumpStart REDAccuTaq LA-DNA-Polymerase enthält auch den Heißstart-Mechanismus des JumpStart Taq-Antikörpers. JumpStart Taq-Antikörper wurde entwickelt, um die unspezifische Amplifikation bei gleichzeitiger Erhöhung der Zielausbeute zu minimieren. Im Gegensatz zu anderen Hot-Start-Verfahren (d. h. chemische Inaktivierung) erfordert JumpStart Taq-Antikörper keinen Vorinkubationsschritt vor der Zyklierung, da die Polymeraseaktivität im ersten Denaturierungszyklus der PCR-Reaktion vollständig wiederhergestellt wird.
Schnelle Erkennung und Bestätigung der richtigen Mischung durch inerten roten Farbstoff. Nach der PCR kann ein Aliquot der Proben (5-10 μL) direkt auf ein Agarose-Gel aufgetragen werden. Der rote Farbstoff wandert mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein 125-Basenpaar-Fragment, also etwas schneller als Bromphenolblau.
Das PCR-Produkt kann mit Standard-Aufbereitungsmethoden einfach vom Farbstoff getrennt werden. Der inerte rote Farbstoff hat keinen Einfluss auf die automatisierte Sequenzierung, den Verdau des Restriktionsenzyms, die Ligation oder andere nachfolgende Anwendungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- JumpStart REDAccuTaq LA-DNA-Polymerase ist ein Antikörper-inaktiviertes Heißstart-Enzym, das die unspezifische Amplifikation minimiert und gleichzeitig die Ausbeute und Spezifität erhöht.
- Eine bis zu 6,5-fach höhere Wiedergabetreue im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase macht sie zum bevorzugten Enzym für Multiplex-PCR
- Erzeugt Amplicons mit einer Größe von bis zu 22 kb auf genomischen Templates und von bis zu 40 kb auf weniger komplexen Templates wie der genomischen DNA von Lambda-Phagen oder Bakterien
- Verkürzt die Vorbereitungszeit und räumt Bedenken in Zusammenhang mit manuellen oder Wachs-Heißstart-Methoden aus
- Der Farbstoff ermöglicht eine schnelle visuelle Bestätigung, dass das Enzym zugegeben und ordnungsgemäß gemischt wurde
- Direktes Auftragen auf ein Agarose-Gel ohne zusätzliche Farbstoffe
Verpackung
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)