CLS480143
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
combination rotor for 6 x 15 mL, 2 x 50 mL and 2 x 15 mL
Synonym(e):
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 15 mL tubes
to hold 6 x 5 mL microcentrifuge tubes
to hold 6 x 50 mL tubes
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 480143
Parameter
200-6000 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models LSE Compact
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)