CLS432023
Corning® CoolBox™, XT-System
workstation, single capacity, orange
Synonym(e):
CoolBox XT
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
workstation, single capacity
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432023
Größe
14.0 cm × 9.4 cm × 9.9 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 15.0 cm, External Dimensions
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Corning CoolBox XT-Systeme sind kühlende Labortisch-Arbeitsstationen, die ein Kühlen oder Gefrieren von Proben ohne Eis, Elektrizität oder Batterien ermöglichen. CoolBox-Systeme sind vielseitig einsetzbar und für ein breites Spektrum von Probenformaten und -temperaturen geeignet. Dank der Modulbauweise dieses Produkts können thermisch leitfähige CoolRack- und CoolSink-Probenmodule Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, PCR-Röhrchen oder -Platten, Assayplatten und mehr aufnehmen.
- Besteht aus einem Unterteil, einer Kühlpatrone/einem Kühlkern und einem Deckel
- Enthält einen Magnetring und eine 1–8 °C-Temperaturanzeige zur visuellen Bestätigung der korrekten Temperatur
- Zur Verwendung mit allen Corning CoolRack Röhrchenmodulen mit 30 Steckplätzen
- Die Kühl- oder Gefrier-Innenkerne gewährleisten Temperaturen von 0,5 ° bis 4 °C über einen Zeitraum von über 10 Stunden bei offenem Deckel und von über 16 Stunden bei geschlossenem Deckel
- Bei Verwendung mit Trockeneis erzeugen CoolBox-Systeme eine kompakte, tragbare, durch Einrasten zu verschließende Arbeitsstation für Bakterien, Viren oder Proteine.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kühlung bei geschlossenem Deckel: 16 Stunden
Kühlung bei offenem Deckel: 10 Stunden
Gefrieren bei geschlossenem Deckel: 8 Stunden
Gefrieren bei offenem Deckel: 5 Stunden
Kühlung bei offenem Deckel: 10 Stunden
Gefrieren bei geschlossenem Deckel: 8 Stunden
Gefrieren bei offenem Deckel: 5 Stunden
Rechtliche Hinweise
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)