Merck
CLS431750
Corning®-Zellsieb
pore size 40 μm, blue, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea
Synonym(e):
Corning-Zellsieb
About This Item
UNSPSC-Code:
41104932
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Nylon
blue
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 431750
Porengröße
40 μm
Allgemeine Beschreibung
Das Corning® 40-µm-Zellsieb ist ein steriles, einfach zu handhabendes Produkt für die schnelle Isolierung von Primärzellen, um konsistent eine gleichförmige Einzelzellsuspension aus Geweben zu erhalten. Zu den Anwendungen gehören Stammzellen und Primärzellen. Einzeln verpackt, 50 Stück je Packung.
Anwendung
  • Schnellere und einfachere Alternative zu Gazefiltration.
  • Ideal für die Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie, einschließlich:
    Einzelzellsuspensionen von Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Tonsillen und Lymphknoten
    Stammzellen, aus Gewebe gewonnene Zellen und Krebszellen
    Aufbereitung von Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
    Herstellung von Stammlösungen zum Einfrieren
    Filtrierung von agglutinierenden, bei der Inaktivierung von Serum produzierten Proteinen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Starkes Nylon-Mesh mit 40 μm großen Poren für optimale Leistung in zahlreichen Anwendungen
  • Gleichmäßiger Abstand der Mesh-Poren für konsistente und zuverlässige Ergebnisse
  • Bequem zugänglich in Einzelverpackungen
  • Griffrand am Sieb für die aseptische Handhabung mit Pinzetten
  • Geformter farbcodierter Polypropylen-Rahmen mit Griffrand für einfache Handhabung und Identifizierung
  • Passt auf konische 50-ml-Röhrchen aller führenden Marken
  • Einwegprodukt, günstig und einfach in der Anwendung, gewährleistet die Integrität der Proben
  • Mit Gammabestrahlung sterilisiert, nicht zytotoxisch
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniel Ley et al.
Metabolic engineering, 56, 120-129 (2019-09-19)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the preferred host for producing biopharmaceuticals. Amino acids are biologically important precursors for CHO metabolism; they serve as building blocks for proteogenesis, including synthesis of biomass and recombinant proteins, and are utilized for growth
Jiaxing Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 598364-598364 (2021-02-16)
Decidualization is driven by differentiation of human endometrial stromal cells (ESCs), and is a prerequisite for successful implantation and establishment of pregnancy. The critical role of impaired decidualization in women suffered recurrent implantation failure (RIF) has been established, while the
Joseph Park et al.
Nature medicine, 27(1), 66-72 (2021-01-13)
The clinical impact of rare loss-of-function variants has yet to be determined for most genes. Integration of DNA sequencing data with electronic health records (EHRs) could enhance our understanding of the contribution of rare genetic variation to human disease1. By
Ziqiang Wang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(17), 3441-3452 (2019-12-16)
The elevated expression of immune checkpoints by the tumor microenvironment is associated with poor prognosis in several cancers due to the exhaustion of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs), and the effective suppression of the expression of these genes is key to reversing
Joanna Kalucka et al.
Cell, 180(4), 764-779 (2020-02-16)
The heterogeneity of endothelial cells (ECs) across tissues remains incompletely inventoried. We constructed an atlas of >32,000 single-EC transcriptomes from 11 mouse tissues and identified 78 EC subclusters, including Aqp7+ intestinal capillaries and angiogenic ECs in healthy tissues. ECs from