Merck
CLS431472
Corning® 50-ml-Zentrifugenröhrchen
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical tube w/ no cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
Materialien
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 12000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 25
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 431472
Parameter
12000 × g max. RCF
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
natural
Allgemeine Beschreibung
Corning® 50-ml-Einweg-Zentrifugenröhrchen sind als durchsichtige Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit herkömmlicher Stopfen-Verschlusskappe oder mit den neuen CentriStar Verschlüssen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe hat einen leicht zu öffnen und verschließenden Verschluss und bietet fortschrittliche Ergonomik mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante. Alle Röhrchen kommen in verschiedenen Packungsoptionen.
  • Steril, zertifiziert nichtpyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und großer weißer Markierungspunkt
Rechtliche Hinweise
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)