Merck
CLS431110
Corning® Quadratische Bioassay-Schalen
without handles, TC treated, square
Synonym(e):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene
square
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Verpackung
sleeve of 4 x 4
Hersteller/Markenname
Corning 431110
Höhe
25 mm
L × B
245 mm × 245 mm
Oberflächenbereich
500 cm2
Allgemeine Beschreibung
  • Corning® Quadratische Bioassay-Schalen bestehen aus optisch transparentem Polystyrol.
  • Das stapelbare Bead-Design erleichtert ein sicheres Aufeinanderstapeln und verhindert ein Verrutschen.
  • Mit automatischen Colony-Picking-Instrumenten kompatibel.
  • Diese zertifizierten, pyrogenfreien Schalen werden mit Deckeln geliefert.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)