CLS431079
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 175 cm2, angled neck, cap (plug seal)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
U-bottom flask
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular flask
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431079
Maximales Volumen
250 mL
Oberflächenbereich
175 cm2
Arbeitsvolumen
35-52.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert