CLS430195
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 490 cm2, cap (plug seal), case of 40
Synonym(e):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plug seal)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations: no
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Corning 430195
Flaschendurchm.
~111 mm
Flaschenhalsdurchm.
48 mm
Flaschenoberfläche
490 cm2
Arbeitsvolumen der Flasche
100-150 mL
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)