Merck
CLS3968
Corning® CellSTACK® Zubehör
vented cap
Synonym(e):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Materialien
high-density polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
disposable
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 3968
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
  • 33-mm-Schraubdeckel
  • Der belüftete Verschluss ist fest mit einer nicht benetzbaren (hydrophoben) Membran mit einem Porendurchmesser von 0,2 μm verbunden.
  • Ermöglicht den Gasaustausch und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Mit Gammabestrahlung sterilisiert
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Rechtliche Hinweise
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)