CLS3820
Corning® NBS™ 384-Well-Mikrotiterplatten
surface treatment, Non-binding Surface, black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonym(e):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polystyrene
flat bottom
flat bottom wells black
polystyrene
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 384 well Low Volume
Verpackung
pack of 10
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 3820
Maximales Volumen
112 μL
Größe
384 wells
Well-Arbeitsvolumen
5-40 μL , low volume plate
Arbeitsvolumen
80 μL
Farbe
black
Bindungsart
NBS™ (non-binding surface)
Allgemeine Beschreibung
- Runde Well-Form mit einem durchgehend schwarzen, flachen Boden.
- 2,8 mm Abstand zwischen Well-Böden und Plattenboden.
- 50 μl Well-Gesamtvolumen, mit einem empfohlenen Arbeitsvolumen von 5–40 μl.
- Das Plattendesign mit dickem Boden ist mit Automatisierung und Strichcodierung kompatibel.
- Von Molecular Devices für den FLIPR-Leser validiert. Die äußeren Wells sind für eine geeignete Untersuchung mit FLIPR angeordnet.
- Ideal für miniaturisierte 384-Well-Fluoreszenz-Homogenitäts-Assays.
- Nonbinding Surface (NBS) ist eine proprietäre Behandlungstechnologie von Corning, die auf Polystyrol-Mikrotiterplatten eingesetzt wird, um eine nichtionische hydrophile Oberfläche (Polethylenoxid-ähnlich) zu schaffen, die molekulare Wechselwirkungen minimiert.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)