CLS3696
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), pkg of (50/case), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear wells
flat bottom clear
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Hersteller/Markenname
Corning 3696
Verpackung
pkg of (50/case)
pkg of (individually wrapped)
Größe
96 wells
Well T
10.7 mm
Well-Volumen
190 μL
Well-Arbeitsvolumen
25-125 μL
Farbe
clear
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Corning® 96-Well-Halbflächen-Mikrotiterplatten, flacher Boden, transparent, matrixaktive Gruppe mit Deckel, haben flache Böden mit einem Gesamtvolumen von 190 μL
- Für optimale Zelladhäsion TC-behandelt
- Einzeln verpackt
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und pyrogenfrei
- Individuelle alphanumerische Codes ermöglichen die Well-Identifizierung
- Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern