Merck
CLS3628
Corning® 96-Well transparente Mikrotiterplatte aus Polystyrol
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Materialien
flat bottom clear
flat bottom polystyrene
flat wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
bag of 20
Hersteller/Markenname
Corning 3628
Größe
96 wells
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die transparente Corning® 96-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol ist steril und pyrogenfrei. Sie wird in Zellkulturanwendungen eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die transparenten Corning® 96-Well-Mikrotiterplatten sind für verschiedene Anwendungsanforderungen geeignet.
  • Die Gewebekultur-behandelte Polystyroloberfläche ermöglicht die Anlagerung und das Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen.
  • Der flache Boden ist üblicherweise am besten für Nachweiszwecke geeignet.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alba Chavez-Dozal et al.
Journal of bacteriology, 203(3) (2020-11-18)
Vibrio fischeri is a cosmopolitan marine bacterium that oftentimes displays different colony morphologies, switching from a smooth to a wrinkly phenotype in order to adapt to changes in the environment. This wrinkly phenotype has also been associated with increased biofilm
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of