CLS354620
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom opaque white wells, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom opaque white wells
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 354620
Well-Größe
96 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)