Merck
CLS3289
Zellkulturflaschen mit Corning® CellBIND®-Oberfläche
CellBIND 25cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 200/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materialien
canted neck
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
pack of 20
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 3289
Maximales Volumen
10 mL
Oberflächenbereich
25 cm2
Arbeitsvolumen
5-7.5 mL
Eignung
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
Bindungsart
CellBIND® surface
Allgemeine Beschreibung
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
CellBIND kann eine kostengünstigere Alternative zu teuren und nicht stabilen biologischen Beschichtungen darstellen.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt.
  • Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)