AT6.1
94101452, rat prostate, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
AT6.1, 94101452
Biologische Quelle
rat prostate
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
44XY, +4, + 12 del(3)(3q32-36)del(15)p14
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)