PC-3 Cell Line human
90112714, human prostate, Epithelial
Synonym(e):
PC.3 Cells, PC3 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
PC-3 Cell Line human, Caucasian prostate adenocarcinoma, 90112714
Biologische Quelle
human prostate
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46, triploid, modal no. 62
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 8,11
THO1: 6,7
TPOX: 8,9
vWA: 17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)