VCaP Cell Line human
6020201, human prostate (metastasis), Epithelial
Synonym(e):
Human VCaP Cells, VCaP Cell Culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
VCaP Cell Line human, 06020201, Prostate Cancer Metastasis
Biologische Quelle
human prostate (metastasis)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Refer to reference (Korenchuk et al., 2001)
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Androgen receptor
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)