Wichtige Dokumente
C9830
Chitosanase from Streptomyces griseus
lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford)
Synonym(e):
Chitosan N-acetylglucosaminohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
>50 units/mg protein (Bradford)
Aufgereinigt durch
chromatography
Löslichkeit
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
Fremdaktivität
chitinase <1.0 units/mg protein
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable