Wichtige Dokumente
C7492
Monoclonal Anti-Calreticulin antibody produced in mouse
clone TO-11, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Calreticulin Antibody Flow Cytometry, Anti-Autoantigen Ro
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TO-11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50-1:100 using total cell extract of HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALR(811)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Flow cytometry
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)