Wichtige Dokumente
C5240
Anti-phospho-c-Abl (pTyr412) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ABL, Anti-BCR-ABL, Anti-CHDSKM, Anti-JTK7, Anti-bcr/abl, Anti-c-ABL, Anti-c-ABL1, Anti-p150, Anti-v-abl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1000 using fibroblasts transfected with oncogenic δSH3-Abl
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr412)
Angaben zum Gen
human ... ABL1(25)
Allgemeine Beschreibung
Anti-phospho-c-Abl [pTyr412] specifically recognizes c-Abl phosphorylated at tyrosine 412 (~140-150 kDa). The antibody detects human c-Abl. Mouse c-Abl (100% homology) and rat c-Abl is expected to cross react.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable