C3237
Anti-Caveolin-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Caveolin-1, Anti-VIP21
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 22 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human umbilical vein endothelial HUVEC cell line and the rat fibroblast Rat-1 cell line
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- indirect immunofluorescence
- in confocal microscopy
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable