C2632
CAPS
≥99%
Synonym(e):
3-(Cyclohexylamino)-1-propansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
pH-Wert
3.0-7.0
pKa (25 °C)
10.4
pKa
10.4
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChIKey
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)