Merck
C1530
Sigma-Aldrich
Cyclopiazonic acid
from Penicillium cyclopium, ≥98% (HPLC), powder, sarcoplasmic reticulum Ca²⁺-pump inhibitor
Synonym(e):
CPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Cyclopiazonsäure aus Penicillium cyclopium, ≥98% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble
chloroform: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1C(=O)C(=C(\C)O)\C(=O)C2C(Cc3cccc4[nH]cc2c34)C1(C)C
InChI
1S/C20H22N2O3/c1-10(23)15-18(24)17-12-9-21-14-7-5-6-11(16(12)14)8-13(17)20(2,3)22(4)19(15)25/h5-7,9,13,17,21,23H,8H2,1-4H3/b15-10-
InChIKey
WJCPGKDPOYBOOJ-GDNBJRDFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclopiazonsäure (CPA), eine Tetramsäure, wird von verschiedenen Aspergillus- und Penicillium-Spezies synthetisiert.
Anwendung
Cyclopiazonsäure aus Penicillium cyclopium wurde verwendet:
  • als Standard für den Nachweis und die Quantifizierung von Aflatoxinen mittels Dünnschichtchromatographie (DC)
  • als Komponente in Ca2+-freiem DMEM/10 % fötalem Kälberserum (FKS)
  • als reversibler Inhibitor der Ca2+-ATPase des sarko-/endoplasmatischen Retikulums (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase, SERCA) zur Untersuchung der Rolle der luminalen Calciumkonzentration beim Transport vom endoplasmatischen Retikulum (ER) zum Golgi-Apparat
  • als Blocker der Ca2+-ATPase des endoplasmatischen Retikulums, zur Neuronenbehandlung und zur Untersuchung der Rolle des endoplasmatischen Retikulums (ER) bei der Freisetzung und Bindung von Ca2+ während der Ca2+-induzierten Ca2+-Freisetzung (CICR) zum Hemmen der SERCA
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt die sarkoplasmische Retikulum-Ca2+-Pumpe.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G W J Wright et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 24(5), e221-e234 (2012-02-02)
Interstitial cells of Cajal (ICC) associated with the myenteric plexus of the small intestine express maxi chloride channels. Our aim was to investigate whether or not these channels would be activated by increases in intracellular Ca(2+) , as that would
Ca2+-Induced Ca2+ Release in Aplysia Bag Cell Neurons Requires Interaction Between Mitochondrial and Endoplasmic Reticulum Stores
Geiger JE, et al.
Journal of Neurophysiology (2008)
Toxigenic Aspergillus flavus and other fungi of public health concern in food and organic matter in southwest Nigeria
Fapohunda SO, et al.
Mycology, 3, 210-219 (2012)
Alexey E Lyashkov et al.
Biophysical journal, 114(5), 1176-1189 (2018-03-15)
Recent data suggest that cardiac pacemaker cell function is determined by numerous time-, voltage-, and Ca-dependent interactions of cell membrane electrogenic proteins (M-clock) and intracellular Ca cycling proteins (Ca-clock), forming a coupled-clock system. Many aspects of the coupled-clock system, however
Sakiko Ujita et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 27(2), 1602-1614 (2016-01-24)
Astrocytes in various brain regions exhibit spontaneous intracellular calcium elevations both in vitro and in vivo; however, neither the temporal pattern underlying this activity nor its function has been fully evaluated. Here, we utilized a long-term optical imaging technique to