Wichtige Dokumente
C1493
Cilnidipine
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester, FRC 8653
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
H2O: ≤2 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES String
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC\C=C\c3ccccc3
InChI
1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
InChIKey
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Anwendung
- in cell viability assay of pheochromocytoma (nPC12) cells
- in photoirradiation and photodegradation studies
- to understand effect on albuminuria in diabetic nephropathy
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)