C-14055
Human Bronchial Smooth Muscle Cells (HBSMC)
1 million cells per pellet
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human bronchi
Verpackung
pkg of 1,000,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Anwendung(en)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Physikalische Form
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)