C0737
Cilostazol
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Ersteller
Otsuka Pharma
SMILES String
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
InChIKey
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to reduce Madin–Darby cell line (MDCK) proliferation through c-Myc down-regulation
- in the in vitro assessment of toxin delivery in T84 intestinal epithelial cells
- to induce adenosine triphosphate (ATP) release in white adipocytes
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable