Wichtige Dokumente
C0434
Choriongonadotropin
lyophilized powder, from human pregnancy urine
Synonym(e):
Choriogonin, HCG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human pregnancy urine
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
~13,000 I.U. per mg
Mol-Gew.
37.9 kDa
Verunreinigungen
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
Löslichkeit
water: 2 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CGA(1081)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.