AXYT400R
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
racked, size 0.5-20 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-400-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
0.5-20 μL
Farbe
clear