AXYT200YSTK
Pipette tips, universal fit
stacked racks, size 200 μL, yellow, pkg of 10x480tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
Empfohlene Produkte
Materialien
yellow
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-200-Y-STK
Corning
Verpackung
pkg of 10x480tips/cs
Größe
200 μL
Farbe
yellow
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)