AXYT1005WBC
Pipette tips, wide bore
size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-1005-WB-C
Corning
Verpackung
pkg of 5x1000tips/cs
Größe
1000 μL
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)