AXYSCT50MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Synonym(e):
50 ml centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom tube
polypropylene tube
screw top cap
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 250 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Axygen Inc SCT-50ML-R-S
Corning
Parameter
12000 × g max. RCF
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (screw cap)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)