Merck
AXYPCR384C
Corning® Axygen® PCR Microplate
Full Skirt, size 384 wells, clear, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 40 μL, pkg of 5x10plates/cs
Synonym(e):
384 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien:
conical bottom clear polypropylene wells
Maximales Volumen:
40 μL
Größe:
384 wells
Arbeitsvolumen:
40 μL
Materialien
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-384-C
Corning
Verpackung
pkg of 5x10plates/cs
Maximales Volumen
40 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
40 μL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (thermal cycling)
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)