AXYP5ML48CS
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of, sterile
Synonym(e):
Deep well plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
pyramid bottom clear polypropylene wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-5ML-48-C-S
Corning
Maximales Volumen
5 mL
Größe
48 wells
Arbeitsvolumen
4.6 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Used for purposes of sample collection, in vitro growth chambers, and long-term storage.
- Exhibit excellent chemical resistance.
- Withstand temperatures as low as -80°C.
- They feature a standard ANSI/SLAS footprint.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)