A9736
A-438079 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(5-(2,3-dichlorophenyl)-1H-tetrazol-1-yl)methyl pyridine hydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Ersteller
Abbott
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.Clc1cccc(c1Cl)-c2nnnn2Cc3cccnc3
InChI
1S/C13H9Cl2N5.ClH.H2O/c14-11-5-1-4-10(12(11)15)13-17-18-19-20(13)8-9-3-2-6-16-7-9;;/h1-7H,8H2;1H;1H2
InChIKey
ZHFJJBAKSROKNO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable