Merck
A9512
Sigma-Aldrich
L-(−)-Norepinephrin -(+)-bitartratsalz Monohydrat
≥99% (TLC), solid, vasoconstrictor
Synonym(e):
L-(−)-Noradrenalin -(+)-bitartratsalz Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
L-(−)-Norepinephrin -(+)-bitartratsalz Monohydrat, ≥99%, solid
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 46 mg/mL
SMILES String
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChIKey
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Anwendung
L-(-)-Norepinephrin-(+)-bitartratsalzmonohydrat wurde wie folgt verwendet:
  • zur Infusion an Hunde, um ein intrazelluläres Lipidansammlungsmodell zu bilden
  • zur Analyse der Signalisierung, die an der Hochregulierung der Monocarboxylattransporter 2 (MCT2)-Expression in kultivierten kortikalen Neuronen beteiligt ist
  • in einer neurochemischen Aufbereitung zur Untersuchung der Reaktion von gramnegativen und grampositiven Bakterien auf Norepinephrin
  • zur Untersuchung der Rollen von peripheren Hormonen auf die Schilddrüsenaktivität von Schildkröten
Biochem./physiol. Wirkung
Norepinephrin-bitartrat spielt eine wichtige Rolle bei der In-vivo- und In-vitro-Entwicklung pathogener und indigener Bakterien. Es agiert als Vasokonstriktor und adrenerger Neurotransmitter.
Vorsicht
Lichtempfindlich
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noradrenaline enhances the expression of the neuronal monocarboxylate transporter MCT2 by translational activation via stimulation of PI3K/Akt and the mTOR/S6K pathway
Chenal J and Pellerin L
Journal of Neurochemistry, 102(2), 389-397 (2007)
Roles of thyroid, adrenal and pancreatic hormones on thyroid activity of the soft-shelled turtles Lissemys punctata punctata Bonnoterre
Ray PP, et al.
Folia Biologica (Krakow.), 54(3-4), 93-102 (2006)
Stimulation of bacterial growth by heat-stable, norepinephrine-induced autoinducers
Freestone PPE, et al.
FEMS Microbiology Letters, 172(1), 53-60 (1999)
Jonathan E Wingo et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 109(5), 1301-1306 (2010-08-14)
Sweat rate (SR) is reduced in locally cooled skin, which may result from decreased temperature and/or parallel reductions in skin blood flow. The purpose of this study was to test the hypotheses that decreased skin blood flow and decreased local
Measurement of intracellular triglyceride stores by H spectroscopy: validation in vivo
Szczepaniak LS, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 276(5), E977-E989 (1999)