Merck
A8556
Sigma-Aldrich
6′-Sialyllactose Natriumsalz
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
α-NeuNAc-(2→6)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 6′-N-Acetylneuraminyl-lactose Natriumsalz, 6′-SL
About This Item
Lineare Formel:
C23H38NO19Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
655.53
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
bovine milk or colostrum
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid
≤11% water (Karl Fischer)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Anwendung
6′-Sialyllactose ist eine Verbindung, bei der die Acetylneuraminyl (NANA)-Einheit an Position 6 mit der Galactosyl-Einheit verbunden ist. Bei 3′-Sialyllactose befindet sich diese Verbindung an Position 3. 3′-Sialyllactose und 6′-Sialyllactose werden genutzt, um die Bindungsdomänen von Viren (z. B. Influenza- und Rhinitis-Viren), die NANA-gedeckelte Rezeptoren in der Zelloberfläche erkennen, zu differenzieren und zu charakterisieren. 3′-Sialyllactose und 6′-Sialyllactose werden bei Analysemethoden, die zur Messung ihres Vorhandenseins in Materialien wie Milch und Kolostrum entwickelt wurden, als Referenzverbindungen genutzt.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Oligosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuang-Xi Chen et al.
Neural regeneration research, 15(6), 1058-1065 (2019-12-12)
Oxidative stress contributes to the pathogenesis of neurodegenerative diseases. With the aim to find reagents that reduce oxidative stress, a phage display library was screened for peptides mimicking α2,6-sialyllactose (6'-SL), which is known to beneficially influence neural functions. Using Sambucus
Maria Elena Ortiz-Soto et al.
PloS one, 11(5), e0155410-e0155410 (2016-05-12)
Sialyltransferases (STs) are disulfide-containing, type II transmembrane glycoproteins that catalyze the transfer of sialic acid to proteins and lipids and participate in the synthesis of the core structure oligosaccharides of human milk. Sialic acids are found at the outermost position
Rit Bahadur Gurung et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 95, 182-189 (2018-03-21)
We performed a series of toxicity studies on the safety of 6'-sialyllactose (6'-SL) sodium salt as a food ingredient. 6'-SL sodium salt, up to a maximum dose of 5000 μg/plate, did not increase the number of revertant colonies in five
Sinead T Morrin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(6), 2745-2758 (2019-01-28)
Nutritional intake may influence the intestinal epithelial glycome and in turn the available attachment sites for bacteria. In this study, we tested the hypothesis that bovine colostrum may influence the intestinal cell surface and in turn the attachment of commensal
Randall C Robinson et al.
PloS one, 13(4), e0196513-e0196513 (2018-04-27)
Milk oligosaccharides (OS) are a key factor that influences the infant gut microbial composition, and their importance in promoting healthy infant development and disease prevention is becoming increasingly apparent. Investigating the structures, properties, and sources of these compounds requires a