Wichtige Dokumente
A5043
Adenosine Deaminase from bovine spleen
Type X, buffered aqueous glycerol solution, ≥130 units/mg protein
Synonym(e):
Adenosin-Aminohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine spleen
Qualitätsniveau
Typ
Type X
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥130 units/mg protein
Mol-Gew.
32.5-33 kDa
Kationenspuren
NH4+: ≤10 μg/mg protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
alkaline phosphatase ≤0.01%
guanase ≤0.01%
nucleoside phosphorylase ≤0.1%
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
cow ... ADA(280712)
Allgemeine Beschreibung
pI: 4.85
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable