Über diesen Artikel
Form:
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
Quality Segment
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
Application
Apoferritin is a gel filtration molecular weight marker that can be used in gel filtration chromatography and protein chromatography. Apoferritin has the ability to demetallate hemin and to metallate protoporphyrin IX.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apoferritin aus Pferdemilz
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3660-1VL | 04061833367759 |
| A3660-5X1VL | 04061838219541 |