Merck
91A
Sigma-Aldrich
Unspezifische Leukozyten-α-Naphthylacetat-Esterase (Kit)
Kit formulated with all liquid reagents.
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116123
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Anwendung(en)
hematology
histology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Esterasen sind in der Natur ubiquitär vorhanden; zu ihnen gehört eine Reihe unterschiedlicher Enzyme, die jeweils spezifische Substrate umsetzen. Gemäß der Methodik wird α-Naphthylacetat enzymatisch hydrolysiert, wobei eine freie Naphtholverbindung freigesetzt wird. Diese bindet anschließend an eine Diazoniumverbindung, wodurch an Orten nicht-spezifischer Esteraseaktivität schwarze Ablagerungen entstehen. Dieses Enzym wird hauptsächlich in Monozyten, Makrophagen und Histozyten nachgewiesen und ist normalerweise in Granulozyten nicht vorhanden. Lymphozyten können gelegentlich Enzymaktivität an den Tag legen. Ein Verfahren zur Natriumfluorid-Hemmung kann ausgeführt werden, um die Inhibierung von Monozyten zu belegen. Das Verfahren wird bei 37 °C an Blut, Knochenmarkfilmen, Touch-Gewebepräparaten, Zytozentrifugen-Präparaten und Gefrierschnitten durchgeführt. Das Enzym wird durch eine Paraffin-Aufbereitung abgetötet.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
  • Hematoxylin solution gill no. 3 50 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 916α-Naphthyl Acetate Solution 10 mLSDB
  • 915Citrate Solution, pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM 50 mLSDB
  • 917Fast Blue BB Base Solution 10 mLSDB
  • 914Sodium nitrite solution 10 mLSDB
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
98.1 °F
Flammpunkt (°C)
36.7 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S A Kuznetsov et al.
The Journal of cell biology, 153(5), 1133-1140 (2001-05-31)
We report the isolation of adherent, clonogenic, fibroblast-like cells with osteogenic and adipogenic potential from the blood of four mammalian species. These cells phenotypically resemble but are distinguishable from skeletal stem cells found in bone marrow (stromal stem cells, "mesenchymal
Gabrielle S Le Provost et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(1), 279-288 (2014-07-23)
During wound healing, excessive inflammation, angiogenesis, and differentiated human dermal fibroblast (HDF ) function contribute to scarring, whereas hyperpigmentation negatively affects scar quality. Over 100 million patients heal with a scar every year. To investigate the role of the beta 2