91638
Magnesiumformiat 0.1M – Glycerin 50% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 44/Kit-Nr. 75403
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)