Merck
83899
Sigma-Aldrich
D-Ribulose-5-Phosphat Dinatriumsalz
≥96% (TLC)
Synonym(e):
ᴅ-Ribulose-5-Phosphat-Dinatrium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9Na2O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (TLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
Farbe
white to light beige
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChIKey
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Anwendung
Ribulose-5-Phosphat, eine Komponente von sowohl dem Pentosephosphatweg (PPP) als auch dem Calvin-Zyklus, wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Phosphopentoseisomerase(n) und Epimerase(n) eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)