Wichtige Dokumente
81325
Polygalacturonsäure
≥90% (enzymatic)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (enzymatic)
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 25000-50000(lit.)
Farbe
white to light beige
mp (Schmelzpunkt)
60 °C ((140 °F ))
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
InChIKey
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable