Merck
77951
Sigma-Aldrich
3-(1H-Imidazol-4-yl)-propionsäure
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1H-Imidazol-4-propansäure, 1H-Imidazol-5-propansäure, 3-(Imidazol-4(5)-yl)-propionsäure, Deamino-histidin, Dihydrourocansäure, Imidazolpropionsäure, NSC 66737
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCC1=CN=CN1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
ZCKYOWGFRHAZIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Imidazolepropionic acid is a product of histidine metabolism, which may involve oxidation or transamination
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable