Merck
77866
Sigma-Aldrich
Fluoreszierender IEF-Marker pI 5.5 -Lösung
3 mg/mL in 15 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 5.5
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105336
NACRES:
NA.26
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 321.27 g/mol
Konzentration
3 mg/mL in 15 mM HCl
Fluoreszenz
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Anwendung
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Rekonstituierung
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable