Merck
69244
Sigma-Aldrich
Mant-GDP -triethylammonium (Salz) -Lösung
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)+guanosin-5′-diphosphat -triethylammonium (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N6O12P2 · xC6H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.35 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
pH-Wert
7.0-8.0
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)